Få mere at vide
pH-kalibreringsbufferflasker, Oakton™
Artikelnummer. 11739679 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH unitSize
11739679 1.68 Hver
10038434 4.01 Hver
10303765 7.00 Hver
11750079 10.00 Hver
11710069 12.46 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11739679 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0065401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse PH-buffere til målere med opløsning på 0,01. Oakton™ pH-kalibreringsbufferflasker er standardiseret mod NIST-sporbare pH-referencer inden for 0,01 pH ved 77 F (°25 °C).
  • pH-bufferløsninger giver brugeren mulighed for at justere deres system for at aflæse nøjagtige målinger
  • Opbevar buffere væk fra direkte sollys.
Ordreinfo
Forsendelsesvægt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certificeringer
NIST sporbar, Certificeret til NIST sporbare standarder.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 1.68
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype pH Buffer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH 1.68 Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.