Få mere at vide
pH-kalibreringsbufferflasker, Oakton™
Shop alle Cole-Parmer produkter
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH-bufferløsninger giver brugeren mulighed for at justere deres system for at aflæse nøjagtige målinger
- Opbevar buffere væk fra direkte sollys.
Ordreinfo
Forsendelsesvægt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certificeringer
NIST sporbar, Certificeret til NIST sporbare standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | pH Buffer |