Få mere at vide
pH-bufferposer, Oakton™
Artikelnummer. 17967242
Skift visning
Mængde:
20 Ea.
pH:
4.01
10.00
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH
17967242 20 Ea. 4.01
17977242 20 Ea. 10.00
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17967242 Leverandør Oakton Leverandørnr. 3565301
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Oakton™ pH-bufferposer; pakke med 20 Økonomiske poser er nøjagtige og praktiske.± 0,01 nøjagtighed ved 77 F (°°25 °°C)
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oakton pH buffer pouches
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 4.01
Fysisk form Væske
Mængde 20 Ea.
Løsningstype pH Buffer