Beskrivelse
Oakton Med en ionselektiv elektrode er fluorid hurtig og præcis og kræver ikke en ekstern reference – de er nemmere at bruge end separate mål- og referencehalvcelleelektroder.
- Elektroder er dobbelt-junction kombinations-ionselektive elektroder og er praktiske at bruge steder, hvor to elektroder ikke kan være der.
- Glaskroppen leverer målinger af høj kvalitet til laboratorieapplikationer.
- Forbedret glasforsegling forbedrer ydeevne og pålidelighed.
- Forseglede indre overgange og genopfyldelige ydre overgange rummer særlige referencefyldsløsninger – ideelt til lavkoncentrationsmålinger.
- Faststofelektroder har tolv poleringsstrimler.
- Brug med et måler med en opløsning på 0,1 mV for de mest præcise resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Knudepunkt | Dobbelt kryds |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | 30 ml flaske fluorid-referenceopløsning, referencefyldningspipet, 1 m kabel, BNC-stik og brugsanvisning |
| Type | ISE |