Få mere at vide
Digi-Sense™ Infrarøde termometre for fødevaresikkerhed
Artikelnummer. p-8004329 Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-18 °C til +302 °C
-30 °C til +200 °C
-35 °C til +275 °C (infrarød); 0 °C til °200 C (kontaktsonde)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11781485
Brand: Digi-Sense™ 3562545
Ideel til fødevareinspektioner og HACCP-programmer.
  • Kan også bruges i hjemmet, på kontoret, i marken eller i laboratoriet, hvor som helst du har brug for hurtigt og præcist at måle overfladetemperaturer
Tekniske data
Produkttype Food infrarødt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +200 °C