Få mere at vide
Digi-Sense™ Infrarøde termometre for fødevaresikkerhed
Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-18 °C til +302 °C
-30 °C til +200 °C
-35 °C til +275 °C (infrarød); 0 °C til °200 C (kontaktsonde)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan også bruges i hjemmet, på kontoret, i marken eller i laboratoriet, hvor som helst du har brug for hurtigt og præcist at måle overfladetemperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Food infrarødt termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -30 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +200 °C |