Få mere at vide
Digi-Sense™ Infrarøde termometre for fødevaresikkerhed
Artikelnummer. 11756088 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-18 °C til +302 °C
-30 °C til +200 °C
-35 °C til +275 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11756088 -35 °C til +275 °C Hver
11781485 -30 °C til +200 °C Hver
11745009 -18 °C til +302 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11756088 Leverandør Digi-Sense™ Leverandørnr. 3562515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00 DKK
    854.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.33 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Indeholder
Et 9 V batteri.
Ideel til fødevareinspektioner og HACCP-programmer.
  • Kan også bruges i hjemmet, på kontoret, i marken eller i laboratoriet, hvor som helst du har brug for hurtigt og præcist at måle overfladetemperaturer
Certificeringer
IP54; CE
garanti
1 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance IP54; CE
Engangs Engangsbrug
Emissionsevne Fastsat til 0,97
Til brug med (applikation) Landbrug, uddannelse, fødevareforarbejdning, HVAC, industri, laboratorium, forskning og udvikling, forebyggende vedligeholdelse og andre ikke-kontakt applikationer
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 3.8 cm
Inkluderer Et 9 V batteri
Længde (metrisk) 17.8 cm
Måletid ≥150 millisekunder
Opløsning 0,1 °F/C
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Produkttype Infrarødt termometer
Datalagring Ingen
Længde (engelsk) 7 tommer
Oversigt Digi-Sense 4: 1 Food Infrarød Stick Termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 525 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 302 °C
Min. Temperatur (engelsk) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +275 °C
Kalibreret Nej
Batteritype 9 V
Nøjagtighed ±2% af læsning eller± 3,6 F (°± 2,0 C), alt °efter hvad der er størst
Vise Baggrundsbelyst LCD
Bredde (metrisk) 4.4 cm