Få mere at vide
Digi-Sense™ Infrarøde termometre for fødevaresikkerhed
Artikelnummer. 11745009 Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-18 °C til +302 °C
-30 °C til +200 °C
-35 °C til +275 °C (infrarød); 0 °C til °200 C (kontaktsonde)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745009
Brand: Digi-Sense™ 3562540
Ideel til fødevareinspektioner og HACCP-programmer.
  • Can also be used in the home, office, field or lab, anywhere you need to quickly and accurately measure surface temperatures
Tekniske data
Produkttype Food Infrared Thermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 302°C
Min. Temperatur (metrisk) -18°C
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +302 °C