Få mere at vide
Oakton™ Elektroder og sonder til pH 1100 og pH 2100 meter, pH/ATC kombinationselektrode, dobbeltforbindelse
Artikelnummer. 11725179 Shop alle Cole-Parmer produkter
Konnektortyper:
BNC/Mini-Phone ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725179
Brand: Oakton™ 3581172
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningselektroder
  • pH-elektrode er dobbeltforbindelse, genopfyldelig med glashus
  • Temperatursonden er 304 rustfrit stål og bruges til aflæsninger med automatisk temperaturkompensation
  • Med 3 fod. (0,9 m) langt kabel
  • “Alt-i-én” pH-elektrode/temperatursonde har et epoxylegeme, gelfyldt og fås i enkelt- eller dobbeltforbindelse
  • Med et BNC-stik til pH, et phono-stik til temperatur og et 30 tommer. (0,8m) langt kabel
Tekniske data
Konnektortyper BNC/Mini-Phone ATC
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning Gel
Til brug med (applikation) Snavset markvand og opløsninger med tungmetaller eller organiske stoffer
Til brug med (udstyr) pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510 , pH 1100, pH 2100 meter
Inkluderer 2,5 fod Kabel, elektrodeopbevaringsflaske og opbevaringsløsning
Intern reference Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Længde (engelsk) Kabel 36 tommer.
Længde (metrisk) kabel 0.9 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm