Få mere at vide
Oakton™ Almindelig pH-sonde, genopfyldelig, dobbeltforbindelse, glas, 3 fod kabel, BNC
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Kompatibel med alle Oakton mærke pH-målere
- Ideel til generelle målinger
- Tåler aggressive kemikalier
- Dobbelt kryds type
- Glaselektroder modstår aggressive kemikalier.
- Vælg kryds- og tipstil baseret på behovene i din applikation.
- Alle elektroder har Ag/AgCl-referenceceller.
- Direct-connect-modeller inkluderer et BNC-stik; andre modeller tilføjer et 3,3 fod (1 m) kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/ATC |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinations-pH-elektrode |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieundersøgelser |
| Til brug med (udstyr) | Oakton pH-meter |
| Inkluderer | 3 fod. Kabel, elektrodeopbevaringsflaske og opbevaringsløsning |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |