Få mere at vide
Oakton Hygrothermograph Chart Recorder Papir, 7 dage, 2 timer
Artikelnummer. 11739909 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11739909 -10 °C til +50 °C Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11739909 Leverandør Oakton Leverandørnr. 0836841
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Erstatningshygrotermografpapir til Oakton™ hygrotermografiske kortskrivere.
  • Varierende temperaturområder og hastigheder.
  • Vælg det papir, der er kompatibelt med din kortoptager og applikationsbehov.
Tekniske data
Produkttype Kort papir
Til brug med (applikation) To- eller tre-trins type
Til brug med (udstyr) Oakton™ Hygrotermograf kortoptagere
Mængde 100 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C