Få mere at vide
Cole-Parmer™ Oakton™ Bufferløsning
Artikelnummer. 11715089 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse:
1 gallon (4.000 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11715089 1 gallon (4.000 ml) Hver
1 options
Artikelnummer. 11715089 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0594244
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til laboratorie- og feltanalyse
  • Oakton Bufferopløsning, pH 7,00; 1 gallon
  • Alle Oakton pH-buffere kan spores til NIST standard referencematerialer
  • Bufferopløsning lader dig kalibrere ethvert pH-instrument for at sikre nøjagtighed
  • Gør kalibrering let
  • Du skal blot justere dit instrument til opløsningens pH-værdi
  • Uåbnet er holdbarheden 2 år
  • Oakton pH-bufferopløsninger har pH/temperatur-tabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer
  • Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsretningslinjer og sporbar til NIST standarder
  • Hvis uåbnet, er holdbarheden 2 år; efter åbning, brug pH 4 og pH 7 inden for 90 dage, pH 10 inden for 30 dage
  • Bufferindstillinger:
  • pH 1,68 buffer tilgængelig i klar
  • pH 4,01 buffer tilgængelig i rød
  • pH 6,86 buffer tilgængelig i klar
  • pH 7,00 buffer tilgængelig i gul
  • pH 9,18 buffer tilgængelig i klar
  • pH 10,01 buffer tilgængelig i blå
  • pH 12,46 buffer tilgængelig i klar
  • Buffer er farvet for hurtig genkendelse og påvirker ikke nøjagtigheden eller stabiliteten
Fra april 2018, Oakton vil bruge gul som farvereference for pH 7 bufferopløsningen i stedet for grøn. Standardiseret mod NIST-sporbare pH-referencer for målere med 0,01 opløsning. Sælges i individuelle kander; 1-gallon flasker er også tilgængelige som en kasse med fire. Opbevar buffere væk fra direkte sollys.
Tekniske data
Farve Gul
Oversigt pH 7 bufferstandard
Type Oakton Bufferopløsning, pH 7
Til brug med (applikation) Laboratorie- og feltanalyse
Størrelse 1 gallon (4.000 ml)