Få mere at vide
Oakton™ ATC-sonder
Artikelnummer. 15590435 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
0,9 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
15590435 0,9 m Hver
1 options
Artikelnummer. 15590435 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 3561305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    416.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.04 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tilbehør eller udskiftning automatiske temperaturkompensationsonder til Oakton Meter
Rustfri stålsonde 15-500-003 giver ATC til:
  • Bordmodeller pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
  • Acorn Portable Series pH 5, pH 6
  • Bærbare modeller pH 11, pH 110
  • Avancerede bordmodeller pH 1100 og pH 2100
Standard Series ATC Probe 15-500-007 giver ATC til:
  • Bærbare modeller pH 10, pH 20, pH 100
  • Bordmodeller pH 500, pH 1000, pH 2500
Ordreinfo
Begge sonder leveres med 3 fod. (96 cm) kabel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Oakton pH 510 basisk, pH 510, ion 910
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type ATC-sonde, epoxy
pH-område 0 til 14
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (metrisk) kabel 0,9 m