Få mere at vide
Globe Scientific Oak Ridge Stil centrifugerør
Artikelnummer. 31924085 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
70 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31924085 50 mL
31923651 10 mL
31922279 30 mL
31923719 70 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31924085 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6322
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Økonomisk valg til højhastigheds kølet eller ikke-kølet centrifugering, designet med lækagesikre foringsløse lukninger
  • Støbt af holdbar, kemikalieresistent polypropylen har rørene runde bunde og ensartede vægtykkelser til centrifugering på op til 50.000 g, når de fyldes med 80 % af deres nominelle kapacitet
  • Oakridge-stil rør kan autoklaveres og genbruges og er designet med lækagesikre foringsløse lukninger
  • Oakridge-stil centrifugerør Funktioner:
    • Rør har runde bunde og ensartet vægtykkelse til højhastigheds kølet eller ikke-kølet centrifugering
    • Rør kan tåle op til 50.000 g, når de fyldes til 80% af volumen – Rør skal fyldes til 80% af volumen for korrekt ydeevne
    • Genanvendelig og autoklaverbar ved 121 °C
    • Runde bunde passer til højhastigheds centrifugerotorer
    • Polypropylen (PP) rør og skruehætte med integreret tætningsring for lækagetæt lukning
    • Fremragende kemisk resistens
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Bund form Rund
Lukketype Fastgjort skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Nej
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g