Få mere at vide
OAC2, MedChemExpress
Beskrivelse
OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OAC2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6019-39-2 |
| Farve | Gray |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12N2O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.24 mM) ∣Ethanol : 25 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=C1)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.27 |
| Vis mere |