Få mere at vide
O6-Methyl-7,8-dihydro-6-isomorphine, TRC
Artikelnummer. 30475350
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475350 1 mg
30466728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3021501MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63732-74-1
Molekylær formel C18H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Synonym 6beta-Tetrahydrooripavine, (5alpha,6beta)-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-Morphinan-3-ol
IUPAC navn (4R,7R,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,6,7,7a,13-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-9-ol
SMIL CO[C@@H]1CCC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O6-Methyl-7,8-dihydro-6-isomorphine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5,11-12,14,17,20H,4,6-9H2,1-2H3/t11?,12-,14-,17+,18+/m1/s1
Formel vægt 301.1678