Få mere at vide
O6-Methyl-2’-deoxyguanosine(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O6-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-10-8-9(14-11(12)15-10)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| Formel vægt | 281.1124 |