Få mere at vide
O6-Ethyl-2’-deoxyguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O6-Ethyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 50704-46-6 |
| Molekylær formel | C12 H17 N5 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | O6-Ethyl-2'-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-20-11-9-10(15-12(13)16-11)17(5-14-9)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMIL | CCOc1nc(N)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC navn | (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-ethoxypurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.295 |
| Formel vægt | 295.128 |