Få mere at vide
O6-Benzylguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O6-Benzylguanine |
| CAS | 19916-73-5 |
| Molekylær formel | C12 H11 N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-(Phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine, 6-(phenylmethoxy)- (9CI), Purine, 2-amino-6-(benzyloxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(benzyloxy)purine, 2-Amino-6-(phenylmethoxy)-9H-purine, 6-(Benzyloxy)guanine, 6-O-Benzylguanine, NSC 637037, O6-Benzylguanine, O6-Benzylguanine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17) |
| SMIL | Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1 |
| IUPAC navn | 6-phenylmethoxy-9H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.25 |
| Formel vægt | 241.0964 |