missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O6-Benzyl-8-bromo-N9-[3’,5’-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)-1,3-disiloxanediyl)-Beta-D-2’-deoxyribofuranosyl]guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O6-Benzyl-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)-1,3-disiloxanediyl)-beta-D-2'-deoxyribofuranosyl]guanine |
| CAS | 328394-26-9 |
| Molekylær formel | C29 H44 Br N5 O5 Si2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-Bromo-2'-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3',5'-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]guanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44BrN5O5Si2/c1-17(2)41(18(3)4)37-16-23-22(39-42(40-41,19(5)6)20(7)8)14-24(38-23)35-26-25(32-28(35)30)27(34-29(31)33-26)36-15-21-12-10-9-11-13-21/h9-13,17-20,22-24H,14-16H2,1-8H3,(H2,31,33,34)/t22-,23+,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)n3c(Br)nc4c(OCc5ccccc5)nc(N)nc34)C(C)C |
| IUPAC navn | 9-[(6aR,8R,9aS)-2,2,4,4-tetra(propan-2-yl)-6a,8,9,9a-tetrahydro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-yl]-8-bromo-6-phenylmethoxypurin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.765 |
| Formel vægt | 677.206 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?