missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O6-[4-(Trifluoroacetamidomethyl)benzyl]guanine, TRC

Artikelnummer. 30449183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449183 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7840501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O6-[4-(Trifluoroacetamidomethyl)benzyl]guanine
CAS 680622-70-2
Molekylær formel C15 H13 F3 N6 O2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13F3N6O2/c16-15(17,18)13(25)20-5-8-1-3-9(4-2-8)6-26-12-10-11(22-7-21-10)23-14(19)24-12/h1-4,7H,5-6H2,(H,20,25)(H3,19,21,22,23,24)
SMIL Nc1nc(OCc2ccc(CNC(=O)C(F)(F)F)cc2)c3nc[nH]c3n1
IUPAC navn N-[[4-[(2-amino-9H-purin-6-yl)oxymethyl]phenyl]methyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 366.3
Formel vægt 366.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.