missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O6-(2-Hydroxypropyl)-2’-deoxyguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O6-(2-Hydroxypropyl)-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 1327339-22-9 |
| Molekylær formel | C13H19N5O5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N5O5/c1-6(20)4-22-12-10-11(16-13(14)17-12)18(5-15-10)9-2-7(21)8(3-19)23-9/h5-9,19-21H,2-4H2,1H3,(H2,14,16,17)/t6?,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC(COC1=NC(=NC2=C1N=CN2[C@H]3C[C@H]([C@H](O3)CO)O)N)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,5R)-5-[2-amino-6-(2-hydroxypropoxy)purin-9-yl]-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.32 |
| Formel vægt | 325.1386 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?