Få mere at vide
O4I2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487628 10 mg -
16477536 100 mg -
16470098 5 mg 5mg
16403647 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18772
MedChemExpress O4I2 is a potent Oct3/4 inducer. O4I2 induces the expression of pluripotent-associated genes Lin28, Sox2 and Nanog, and suppresses Rex1.
O4I2 is a potent Oct3/4 inducer. O4I2 induces the expression of pluripotent-associated genes Lin28, Sox2 and Nanog, and suppresses Rex1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O4I2
Fysisk form Solid
CAS 165682-93-9
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11ClN2O2S
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (148.54 mM)
SMIL O=C(C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 282.75
Formel vægt 282.75
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.