Få mere at vide
O4-Ethylthymine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O4-Ethylthymine |
| CAS | 10557-55-8 |
| Molekylær formel | C7H12N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Ethoxy-5-methyl- 2(1H)-pyrimidinone, 4-Ethoxy-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, O4-Ethylthymine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-3-11-6-5(2)4-8-7(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | O=C1NC(C(C)=CN1)OCC |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-5-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vægt | 156.09 |