Få mere at vide
O4-Ethylthymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O4-Ethylthymidine |
| CAS | 59495-22-6 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-O-Ethyl-thymidine, 4-O-Ethylthymidine, 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-4-ethoxy-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, O4-Ethylthymidine, 4-Ethoxy-1-(2R-4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O5/c1-3-18-11-7(2)5-14(12(17)13-11)10-4-8(16)9(6-15)19-10/h5,8-10,15-16H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,9+,10+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC1=NC(=O)N(C=C1C)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.282 |
| Formel vægt | 270.122 |