missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O3-Desethyl Apremilast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O3-Desethyl Apremilast |
| CAS | 1384967-20-7 |
| Molekylær formel | C20H20N2O7S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O7S/c1-11(23)21-14-6-4-5-13-18(14)20(26)22(19(13)25)15(10-30(3,27)28)12-7-8-17(29-2)16(24)9-12/h4-9,15,24H,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | OC1=CC([C@@H](N2C(C(C=CC=C3NC(C)=O)=C3C2=O)=O)CS(=O)(C)=O)=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.45 |
| Formel vægt | 432.0991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?