Få mere at vide
o-Xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) |
| CAS | 95-47-6 |
| Molekylær formel | C8H10 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | Benzene','1,2-dimethyl-, o-Xylene (8CI), 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Xylene, 2-Methyltoluene, 3,4-Dimethylbenzene, NSC 60920, Orthoxylene, o-Dimethylbenzene, o-Methyltoluene, o-Xylol, ortho-Xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C |
| IUPAC navn | 1,2-xylen |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.16 |
| Formel vægt | 106.08 |