Få mere at vide
o-Xylen, spektrofotometrisk grad, 96% min
Artikelnummer. 11378407
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378407 4 L 4 L
11368407 1 L 1 L
11358407 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11378407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032471.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106,17 g/mol
o-Xylene bruges som opløsningsmiddel til maling og klæbemidler og til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-47-6
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008519
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC navn 1,2-xylen
SMIL CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene
Smeltepunkt -25 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.877 g/mL
Mængde 4 L
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.505
Lineær formel (CH3)2C6H4
FN nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Kogepunkt 143 °C til 145 °C
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,2g/L)
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≤96%
Grad Spektrofotometri