Få mere at vide
o-Xylen, spektrofotometrisk kvalitet, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358407
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358407 4 x 1 L 4 L
11368407 1 L 1 L
11378407 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11358407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032471.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene bruges som opløsningsmiddel til maling og klæbemidler og til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-47-6
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008519
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC navn 1,2-xylene
SMIL CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene
Smeltepunkt -25°C
Farve Colorless
Tæthed 0.877g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 32° (89°F)
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5050
Lineær formel (CH3)2C6H4
FN nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Kogepunkt 143°C to 145°C
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≤96%
Grad Spectrophotometry