Få mere at vide
o-Xylene, Sigma-Aldrich™
Descripción
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | O-Xylene |
| Smeltepunkt | -26°C to -23°C (lit.) |
| Tæthed | 0.879 g/mL at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | C6H4(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00008519 |
| Synonym | 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Dimethylbenzene |
| Kogepunkt | 143°C to 145°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.17 |
| Grad | Research |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.