Få mere at vide
o-Xylene, reagenskvalitet, ≥98,0%, Solstice
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene |
| Tæthed | 0,879 g/ml ved 20 °C |
| Mængde | 18 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.07 |
| Flammepunkt | 31 °C (87,8 °F) |
| Emballage | Rustfri stål dåse |
| Lineær formel | C6H4(CH3)2 |
| Damptryk | 16 mmHg (37,7 °C), 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C) |
| FN nummer | UN1307 |
| Beilstein | 1815558 |
| Vis mere |