Få mere at vide
o-Xylene-d4 (ring-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene ring-d4 |
| CAS | 62367-40-2 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H6 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | o-Xylene D4 (Ring D4), 1,2,3,4-Tetradeuterio-5,6-dimethylbenzene, Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dimethyl- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C)c(C)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.19 |
| Formel vægt | 110.1034 g/mol |
| Vis mere |