Få mere at vide
o-Xylene, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 98%, Solstice
Artikelnummer. 15602970
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15602970 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15602970 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2958841L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.00 DKK
    726.32 DKK / 1 L
    Spare 174.68 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 98 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene
Smeltepunkt -26 °C til -23 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 98%
Absorbans Max. 0,01 ved 350 nm, Max. 0,05 ved 325 nm, Max. 0,40 ved 300 nm, Max. 1,00 ved 288 nm
CAS 95-47-6
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0,879 g/ml ved 20 °C (lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 30 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H10
Lineær formel C6H4(CH3)2
MDL nummer MFCD00008519
FN nummer UN1307
Beilstein 1815558
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
Kogepunkt 143 °C til 145 °C
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1C
IUPAC navn 1,2-xylen
Molekylvægt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Formel vægt 106.17
Procent renhed >97.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene