Få mere at vide
o-Xylene, 99%
Artikelnummer. 11410163
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410163 2500 mL 2500ml
11468700 100 mL 100ml
11400163 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11410163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11358.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.28 DKK
    626.65 DKK / 2500ml
    Spare 69.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106,17 g/mol
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-47-6
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008519
InChI nøgle CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC navn 1,2-xylen
SMIL CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 0.877
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Brydningsindeks 1.505
Lineær formel (CH3)2C6H4
FN nummer UN1307
Beilstein 1815558
Merck Index 14,10081
Kogepunkt 143 °C til 145 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Xylene