Få mere at vide
o-Xylene, 99%
Beskrivelse
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
o-Xylen er meget udbredt til fremstilling af phthalsyreanhydrid. Det bruges også i brændstoffer samt brændstoftilsætningsstoffer. Det kan bruges til fremstilling af isophthalsyre og terephthalsyre. Det bruges til fremstilling af polyvinylchlorid, alkylharpiks og umættede polyesterharpikser. Det bruges også som opløsningsmiddel i maling, lak, lim, trykfarve, farvestoffer og i gummi.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene |
| Smeltepunkt | -25 °C |
| Tæthed | 0.877 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 32 °C (89 °F) |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Lineær formel | (CH3)2C6H4 |
| FN nummer | UN1307 |
| Beilstein | 1815558 |
| Merck Index | 14,10081 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- o-Xylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Xylene