Artikelnummer. 10114953
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10114953
10 L
Plast tromle
10 L
10306600
1 L
Glasflaske
-
10407540
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10114953
Leverandør
Thermo Scientific
Leverandørnr.
140990100
2770.00 DKK 2686.61 DKK / 10 L Spare 83.39 DKK 3% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
95-47-6
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008519
InChI nøgle
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID
7237
ChEBI
CHEBI:28063
IUPAC navn
1,2-xylen
SMIL
CC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
o-Xylene
Smeltepunkt
-25,0 °C
Navn note
Pure
Farve
Farveløs
Tæthed
0.8780g/mL
Mængde
10 L
Flammepunkt
31 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Emballage
Plast tromle
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1,5038 til 1,5058
Analyseprocentområde
99%
Specifik vægtfylde
0.878
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
Viskositet
0,81 mPa (20 °C)
Beilstein
05, 362
Merck Index
15, 10278
Kogepunkt
143,0 °C til 145,0 °C
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, blandbar med æter og de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt
106.17
Procent renhed
99%
Grad
Ren
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?