Få mere at vide
o-vanillsyre, TRC
Artikelnummer. 30456274
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30456274 25 g
1 options
Artikelnummer. 30456274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09735525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Vanillic Acid
CAS 877-22-5
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 25 g
Synonym 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(C(=O)O)c1O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423