Få mere at vide
O-Torsemide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Torasemide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| Formel vægt | 348.1256 |