Få mere at vide
o-Tolylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653985 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10224824 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427471000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-31-0 , 60-29-7
Molekylær formel C7H7BrMg
Molekylvægt (g/mol) 195.34
MDL nummer MFCD00010350
InChI nøgle DVXDIGKNJYSMFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym o-tolylmagnesium bromide, bromo-o-tolylmagnesium, bromo 2-methylphenyl magnesium, 2-tolylmagnesium bromide, o-methylphenylmagnesium bromide, 2-methylphenylmagnesium bromide, magnesium,bromo 2-methylphenyl, o-tolyl magnesium bromide, tolylmagnesium bromide, o-tolylmagnesiumbromid, grignard reagent
PubChem CID 101919
IUPAC navn magnesium;methylbenzen;bromid
SMIL CC1=CC=CC=C1[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolylmagnesium bromide
Navn note 2M solution in diethyl ether
Farve Brun til Grå
Tæthed 1.0130g/mL
Flammepunkt −40°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4MgBr
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.013
Formel vægt 195.34
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.