Få mere at vide
o-Tolylglyoxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Tolylglyoxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 34966-54-6 |
| Molekylær formel | C26 H33 N O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2-Methylphenyl)glyoxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(2-Methylphenyl)-2-oxoacetate, Methyl 2-Methylphenylglyoxylate, Methyl o-Toluoylformate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO6/c1-7-30-23(28)22-21(27(26(5,6)32-22)24(29)33-25(2,3)4)19-13-15-20(16-14-19)31-17-18-11-9-8-10-12-18/h8-16,21-22H,7,17H2,1-6H3/t21-,22?/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1OC(C)(C)N([C@H]1c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3-O-tert-butyl 5-O-ethyl (4S)-2,2-dimethyl-4-(4-phenylmethoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.543 |
| Formel vægt | 455.231 |