Få mere at vide
o-Tolylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30454697
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30454697 10 g
1 options
Artikelnummer. 30454697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53668510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Molekylær formel C8 H8 O
Mængde 10 g
Synonym Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
SMIL Cc1ccccc1C=O
IUPAC navn 2-methylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Formel vægt 120.0575