Få mere at vide
o-Tolylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10427530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10427530 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10427530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139100250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolylacetic acid
Navn note 99%
CAS 644-36-0
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Farve Cream to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H10O2
Lineær formel CH3C6H4CH2CO2H
MDL nummer MFCD00004328
Mængde 25 g
Beilstein 09, 527
Synonym o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
InChI nøgle RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-methylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 150.177
PubChem CID 69519
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.