Få mere at vide
o-Tolylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11442448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442448 100 g 100g
11422448 5 g 5g
11432448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15783.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-36-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00004328
InChI nøgle RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
PubChem CID 69519
IUPAC navn 2-(2-methylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolylacetic acid
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 100 g
Beilstein 1936952
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%