Få mere at vide
o-Tolyl isothiocyanate, 99%
Artikelnummer. 10177833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10177833 5 g 5g
10289583 25 g 25g
2 options
Artikelnummer. 10177833
Brand: Thermo Scientific Acros 292650050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-69-7
MDL nummer MFCD00004802
InChI nøgle JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolyl isothiocyanate
Farve Gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 239°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7NS
Lineær formel CH3C6H4NCS
Brydningsindeks 1.6351 to 1.6371
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose
Molekylvægt (g/mol) 149.22
Formel vægt 149.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .