Få mere at vide
o-Tolyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11499877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499877 5 g 5g
11409887 25 g 25g
11419887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22845.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.53 DKK
    445.65 DKK / 5g
    Spare 49.88 DKK
    10% Slukket
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149,211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-69-7
Molekylær formel C8H7NS
Molekylvægt (g/mol) 149.211
MDL nummer MFCD00004802
InChI nøgle JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolyl isothiocyanate
Tæthed 1.115
Kogepunkt 239 °C
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.6361
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 878487
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 149.22
Procent renhed 98%