Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Tolyl isocyanate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0740g/mL |
| Kogepunkt | 185°C |
| Flammepunkt | 92°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3C6H4NCO |
| Vis mere |