Få mere at vide
o-Tolyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11398695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398695 5 g 5g
11308705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12247.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133,15 g/mol
o-Tolyl isocyanat bruges som plasttilsætningsstoffer og som varmebehandlingssaltformuleringer til metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-Tolyl isocyanat anvendes som plastadditiver
og som varmebehandlingssaltformuleringer til metaller.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-68-6
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002009
InChI nøgle VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
IUPAC navn 1-isocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolyl isocyanate
Tæthed 1.074
Kogepunkt 186 °C
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5345
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 507985
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%