Få mere at vide
o-Tolylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30455413
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455413 1 g
30453973 50 g
30455309 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5366051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-19-1
Molekylær formel C8 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Synonym Benzonitrile, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzonitrile (ACI), o-Tolunitrile (8CI), 1-Cyano-2-methylbenzene, 2-Cyanotoluene, 2-Methylbenzenecarbonitrile, 2-Tolunitrile, 2-Tolyl cyanide, NSC 66549, o-Cyanotoluene, o-Methylbenzonitrile, o-Toluenecarbonitrile, o-Tolyl cyanide
IUPAC navn 2-methylbenzonitril
SMIL Cc1ccccc1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolyl Cyanide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Formel vægt 117.0578