Få mere at vide
o-Tolyl Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Tolyl Cyanide |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 117.0578 |