Få mere at vide
O-Toluoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Toluoyl Chloride |
| CAS | 933-88-0 |
| Molekylær formel | C8H7ClO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-methylbenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vægt | 154.0185 |